Learn More
5-Bromoindole-3-acetic acid, 99%
Codice prodotto. 10589980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10589980
Marca: Thermo Scientific Acros 107072500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 40432-84-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40432-84-6
Formula molecolare C10H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 254.08
Numero MDL MFCD00005637
InChI Key WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC Name 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoindole-3-acetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141°C to 148°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 254.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder