Learn More
5-Bromoindole, 99%
Codice prodotto. 10504284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10504284 100 g Bottiglia in vetro 100g
10080640 5 g Bottiglia in vetro 5g
10466900 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10504284 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107061000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10075-50-0
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
Numero MDL MFCD00005670
InChI Key VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoindole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 92.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 99%
Forma fisica Chunks and/or Powder