Learn More
5-Bromoindole, 99%
Codice prodotto. 11429826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429826 100 g 100g
11409826 5 g 5g
11419826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20307.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10075-50-0
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
Numero MDL MFCD00005670
InChI Key VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoindole
Punto di fusione 89°C to 92°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 112877
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 99%