Learn More
5-Bromoindole, TRC
Codice prodotto. 30343502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343502 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6845405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-indole
CAS 10075-50-0
Formula molecolare C8 H6 Br N
Quantità 5 g
Sinonimo GR 43930X, Naratriptan related, GR43930X, 5-Bromoindole, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Brc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 196.04
Peso formulazione 194.9684