Learn More
5-Bromoisatin, TRC
Codice prodotto. 30345698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345698 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6846401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Formula molecolare C8H4BrNO2
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
InChI Formula InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 226.03
Peso formulazione 224.9425