Learn More
5-Bromoisatin, TRC
Codice prodotto. 30335395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335395 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB684640100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Formula molecolare C8H4BrNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
InChI Formula InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 226.03
Peso formulazione 224.9425