Learn More
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672495 5 g Amber Glass Bottle 5g
10600913 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10435892 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23508DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 499770-76-2
Formula molecolare C8H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 226.077
InChI Key OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 2795418
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-1-methylbenzotriazole
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 226.08
Percent Purity 95%