Learn More
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10562832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10562832 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10324232 1 g Amber Glass Bottle 1g
10765915 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10562832 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09708CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 32863-31-3
Formula molecolare C7H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 213.03
Numero MDL MFCD00174369
InChI Key BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
PubChem CID 2735587
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 213.03
Percent Purity 97%