Learn More
5-(Bromomethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350617 250 mg 250mg
10664405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350617 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42308CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-44-8
Formula molecolare C16H12BrNS
Molecular Weight (g/mol) 330.243
Numero MDL MFCD08271912
InChI Key QDYJLVQRXQKPKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromomethyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, thiazole,5-bromomethyl-2,4-diphenyl, 5-bromomethyl-2,4-diphenylthiazole
PubChem CID 18525758
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Quantità 250 mg
Peso formulazione 330.25
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche