Learn More
5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295644 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10376754 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295644 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76308CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1000339-73-0
Formula molecolare C6H5BrF3NS
Molecular Weight (g/mol) 260.07
Numero MDL MFCD09264554
InChI Key OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.08
Percent Purity 97%