Learn More
5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642485 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10172934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642485 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64508CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 2039-50-1
Formula molecolare C10H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 238.084
Numero MDL MFCD00159724
InChI Key ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-3-phenyl-1,2-oxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Peso formulazione 238.08
Percent Purity 97%