Learn More
5-Bromonicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10602453 10 g 10g
10551492 1 g 1g
10123774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10602453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08398EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35590-37-5
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Numero MDL MFCD00174363
InChI Key FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-carbonitrile
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromonicotinonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 97%