Learn More
5-Bromooxindole, 97%
Codice prodotto. 10774765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774765 1 g Bottiglia in vetro 1g
10172414 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10774765 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398530010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20870-78-4 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20870-78-4
Formula molecolare C8H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 212.05
Numero MDL MFCD00456998
InChI Key VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
IUPAC Name 5-bromo-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromooxindole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219.0°C to 221.0°C
Colore Golden to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals, Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromooxindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.