Learn More
5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30342112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342112 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342112 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6861252.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester
CAS 14660-52-7
Formula molecolare C7H13BrO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169
InChI Formula InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
IUPAC Name ethyl 5-bromopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Peso formulazione 208.0099