Learn More
5-Bromopentyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromopentyl Acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Formula molecolare | C7H13BrO2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCBr |
| IUPAC Name | 5-bromopentyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.08 |
| Peso formulazione | 208.0099 |