Learn More
5-Bromophthalide, 98%
Codice prodotto. 10332913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10332913 100 g Bottiglia in vetro 100g
10091592 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10332913 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 373331000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64169-34-2
Formula molecolare C8H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 213.03
Numero MDL MFCD01797360
InChI Key IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC Name 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromophthalide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162°C to 166°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 213.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder