Learn More
5-Bromophthalide, TRC
Codice prodotto. 30335272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335272 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335272 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6865705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Formula molecolare C8H5BrO2
Quantità 5 g
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
InChI Formula InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
IUPAC Name 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 213.03
Peso formulazione 211.9473