Learn More
5-bromopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10060314
Cambia vista
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10060314 Amber Glass Bottle; 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10060314 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07847DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS 31181-90-5
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H4BrNO
Quantità 5 g
Sinonimo 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
InChI Key ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
IUPAC Name 5-bromopyridine-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.008
PubChem CID 9877562
Peso formulazione 186.01
Percent Purity 97%