Learn More
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10346754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346754 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10346754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00046DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromopyridine-3-boronic acid
CAS 452972-09-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H5BBrNO2
Numero MDL MFCD02685634
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
InChI Key ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC Name (5-bromopyridin-3-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.81
PubChem CID 3814811
Peso formulazione 201.81
Percent Purity 97%