Learn More
5-Bromopyridine-3-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 10g
Spécification
Materiale o nome chimico | 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide |
CAS | 112193-41-6 |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula molecolare | C6H6BrN3O |
Numero MDL | MFCD00173916 |
Quantità | 10 g |
Sinonimo | 5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide |
InChI Key | VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |