Learn More
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10546894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10546894 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10779015 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10546894 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67103CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 65001-21-0
Formula molecolare C5H3BrClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 256.498
Numero MDL MFCD08235263
InChI Key AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 256.51
Percent Purity 97%