Learn More
5-Bromopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30337287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6868555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Formula molecolare C4 H3 Br N2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMILES Brc1cncnc1
IUPAC Name 5-bromopyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 158.98
Peso formulazione 157.948