Learn More
5-Bromopyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromopyrimidine |
| CAS | 4595-59-9 |
| Formula molecolare | C4 H3 Br N2 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cncnc1 |
| IUPAC Name | 5-bromopyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.98 |
| Peso formulazione | 157.948 |