Learn More
5-Bromoquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11355425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19634.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4964-71-0 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4964-71-0
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.058
Numero MDL MFCD00234481
InChI Key CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
PubChem CID 817321
IUPAC Name 5-bromoquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoquinoline
Punto di fusione 44°C to 48°C
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (1 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 115148
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 97%