Learn More
5-Bromoquinoxalin-6-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 30051167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051167 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051167 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1324.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Bromoquinoxalin-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-5-bromoquinoxaline
CAS 50358-63-9
Nomi componenti o analita 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H6 Br N3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC Name 5-bromoquinoxalin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 224.06
Quantità 25 mg
Peso formulazione 222.9745 g/mol