Learn More
5-Bromosalicylaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11433904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433904 500 g 500g
11413904 25 g 25g
11423904 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433904 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11917.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1761-61-1
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.019
Numero MDL MFCD00003330
InChI Key MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
IUPAC Name 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromosalicylaldehyde
Punto di fusione 103°C to 106°C
Quantità 500 g
Beilstein 774710
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 98%