Learn More
5-Bromosalicylaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 1761-61-1 |
| Formula molecolare | C7H5BrO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Peso formulazione | 199.9473 |