Learn More
5-Bromosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30330807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68697525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Formula molecolare C7H5BrO2
Quantità 25 g
Sinonimo 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1C=O
IUPAC Name 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473