Learn More
5-Bromosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021910
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
5-bromo-2-hydroxybenzoic acid
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
5-bromo-2-hydroxybenzoic acid
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Bromosalicylic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162.0°C to 166.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(OH)CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 10, 107
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.