Learn More
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11497656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497656 25 g 25g
11487656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14677.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55854-46-1
Formula molecolare C4H2BrClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 261.53
Numero MDL MFCD00084909
InChI Key WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
IUPAC Name 5-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto di fusione 39°C to 42°C
Punti di ebollizione 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 261.55
Percent Purity 98%