Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromouracil, 98%
Codice prodotto. 11370636 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11370636
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-20-7
Formula molecolare C4H3BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.98
Numero MDL MFCD00006017
InChI Key LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 5802
ChEBI CHEBI:20552
IUPAC Name 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromouracil
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 307.0°C to 310.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24,318
Indice di Merck 15,145
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in ammonia water and other alkalines
Peso formulazione 190.98
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromouracil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.