Learn More
5-Bromovaleric acid, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 169820100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2067-33-6 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 10g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
2067-33-6 | |
181.03 | |
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N | |
16368 | |
C(CCBr)CC(=O)O |
C5H9BrO2 | |
MFCD00004414 | |
5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid | |
5-bromopentanoic acid |
Specifica
5-Bromovaleric acid | |
Authentic | |
142°C to 145°C (13.0mmHg) | |
37°C to 41°C | |
2067-33-6 | |
100.0 | |
C5H9BrO2 | |
MFCD00004414 | |
5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid | |
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromopentanoic acid | |
16368 | |
Crystals or Crystalline Powder |
>112°C | |
Glass bottle | |
Yellow to Brown | |
10g | |
96.0 | |
97% | |
Br(CH2)4CO2H | |
02, 303 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
C(CCBr)CC(=O)O | |
181.03 | |
181.03 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
- 5-Bromovaleric acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.