Learn More
5-Bromovaleric acid, 97%
Codice prodotto. 11409333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409333 100 g 100g
11394659 10 g 10g
11304669 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11409333 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11765.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
Solubility
Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Notes
Store away from strong bases and oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2067-33-6
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.029
Numero MDL MFCD00004414
InChI Key WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
PubChem CID 16368
IUPAC Name 5-bromopentanoic acid
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromovaleric acid
Punto di fusione 38°C to 41°C
Punti di ebollizione 142°C to 145°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1745664
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 97%