Learn More
5-Bromovaleric Acid, TRC
Codice prodotto. 30339127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339127 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68614510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromovaleric Acid
CAS 2067-33-6
Formula molecolare C5H9BrO2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Bromo-4-carboxybutane, 5-Bromo-1-pentanoic Acid, 5-Bromopentanoic Acid, 5-Bromovaleric Acid, NSC 53507, delta-Bromovaleric Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCCCBr
IUPAC Name 5-bromopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Peso formulazione 179.9786