Learn More
5-Bromovaleronitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromovaleronitrile |
| CAS | 5414-21-1 |
| Formula molecolare | C5H8BrN |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCC#N |
| IUPAC Name | 5-bromopentanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.03 |
| Peso formulazione | 160.984 |