Learn More
5-Bromovanillin, TRC
Codice prodotto. 30328893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69600025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromovanillin
CAS 2973-76-4
Formula molecolare C8 H7 Br O3
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxy-4-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, 5-Bromo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-anisaldehyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Bromovanillin, 6-Bromo-4-formyl-2-methoxyphenol, NSC 10073, NSC 29037
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
IUPAC Name 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 231.04
Peso formulazione 229.9579