Learn More
5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 95%
Codice prodotto. 15419787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15419787 1 g 1g
15429787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15419787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53010.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874289-39-1 | C7H7BFNO3 | 182.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874289-39-1
Formula molecolare C7H7BFNO3
Molecular Weight (g/mol) 182.95
Numero MDL MFCD08436055
InChI Key NDVPMVJEURRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, acmc-209qmh, 2-fluoro-5-carbamoylphenylboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronicacid, 5-carbamoyl-2-fluoro-phenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 44717478
IUPAC Name (5-carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid
SMILES NC(=O)C1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 192°C to 194°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.95
Percent Purity 95%