Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Carbethoxyuracil |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 232.0°C to 235.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 184.15 |
| Vedi altri risultati |