Learn More
5-Carbethoxyuracil, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Carbethoxyuracil |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 232.0°C to 235.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 184.15 |