Learn More
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, TRC
Codice prodotto. 30353572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353572 1 mg 1mg
30350967 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30353572 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1790221MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020719-24-7
Formula molecolare C12 2H5 H4 N O3
Molecular Weight (g/mol) 220.24
Sinonimo 5-Carboxy-Pirfenidone-D5
IUPAC Name 6-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C=CC2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D
Peso formulazione 220.0896
Percent Purity >95%