Learn More
5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester, TRC
Codice prodotto. 30357016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30357016 5 mg -
30352152 25 mg 25mg
30358468 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30357016 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1783505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92557-80-7
Formula molecolare C25 H15 N O9
Molecular Weight (g/mol) 473.39
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Peso formulazione 473.0747