Learn More
5-Carboxyfluorescein (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30349008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1783201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Formula molecolare C21 H12 O7
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Carboxyfluorescein
InChI Formula InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 376.32
Peso formulazione 376.0583