Learn More
(5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11316885 25 g Amber Glass Bottle 25g
10463173 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316885 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08684EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 50889-29-7
Formula molecolare C24H26BrO2P
Molecular Weight (g/mol) 457.35
Numero MDL MFCD00055556
InChI Key JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC Name 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 457.35
Percent Purity 97%