Learn More
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used in medicine and as pharmaceutical intermediate. It is also employed as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in medicine and as pharmaceutical intermediate. It is also employed as catalyst.
Solubility
Soluble in Chloroform and Methanol.
Notes
Hygroscopic. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide |
| Punto di fusione | 200°C to 202°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Chloroform and Methanol. |
| Peso formulazione | 457.36 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide