Learn More
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 50889-29-7 |
| Formula molecolare | C24 H26 O2 P . Br |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H |
| SMILES | [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.34 |
| Peso formulazione | 456.0854 |