Learn More
MedChemExpress 5-CFDA
Codice prodotto. 16484657
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484657 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16484657 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0047
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress 5-CFDAis membrane-permeant and can be loaded into cells via incubation; hydrolyzed by intracellular esterases to 5-carboxyfluorescein; used for labeling human intervertebral disk cells in vitro for fluorescence microscopy.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.21 mM)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 460.39 g/mol
CAS 79955-27-4
Sinonimo 5-Carboxyfluorescein diacetate