Learn More
5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 97%
Codice prodotto. 15430829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15430829 5 g 5g
15440829 250 mg 250mg
15420829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15430829 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63881.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27187-13-9
Formula molecolare C6H4ClN3
Molecular Weight (g/mol) 153.57
Numero MDL MFCD11109431
InChI Key FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
PubChem CID 324440
IUPAC Name 5-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
SMILES ClC1=CC=CC2=NN=CN12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Quantità 5 g
Peso formulazione 153.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid