Learn More
5-Chloro-1,3-benzodioxole, 98%
Codice prodotto. 11410747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410747 50 g 50g
11400747 10 g 10g
11420747 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22534.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7228-38-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7228-38-8
Formula molecolare C7H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 156.565
Numero MDL MFCD00010842
InChI Key ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138966
IUPAC Name 5-chloro-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Densità 1.34
Punti di ebollizione 185°C to 187°C
Punto d'infiammabilità 93°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 50 g
Sinonimo 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%