Learn More
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 158.59 |
| Percent Purity | 97% |