Learn More
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603793 10 g Amber Glass Bottle 10g
10062214 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603793 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore EN00019EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27006-76-4
Formula molecolare C6H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 158.585
InChI Key SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC Name 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 158.59
Percent Purity 97%